Quecksilber-Standardlösung, 1000 mg/L Hg in 5%iger Salpetersäure (aus Hg) Specpure® Standard für die AAS
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Specpure®
88079.APEA 85.5 EUR InStock
88079.AP 88079.AE
Quecksilber-Standardlösung, 1000 mg/L Hg in 5%iger Salpetersäure (aus Hg) Specpure® Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Quecksilber-Standards
Molecular Formula: Hg in 5% HNO₃
Physical Form: Liquid
UN No.: 3264
MDL No.: MFCD00011035
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge