Cadmiumperchlorat Hexahydrat
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
12936.18 12936.30
12936.18EA 84 EUR InStock
12936.18 12936.30
Cadmiumperchlorat Hexahydrat
Cadmiumperchlorat Hexahydrat
CAS No.: 10326-28-0 Molecular Formula: Cd(ClO4)2.6H2O Formula Weight: 419.39 (311.30anhy) Physical Form: Crystalline Sensitivity: Hygroscopic MDL No.: MFCD00015992
Formel: CdCl₂O₈·6H₂O
MW: 419.4 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150202
CAS-Nummer: 10326-28-0
UN: 1481
ADR: 5.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge