Diethylmethylmalonat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
A12078.0B A12078.18 A12078.30
A12078.0BEA 277 EUR InStock
A12078.0B A12078.18 A12078.30
Diethylmethylmalonat ≥99%
Diethylmethylmalonat
Purity: 99% CAS No.: 609-08-5 Molecular Formula: C8H14O4 Formula Weight: 174.20 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4130 Boiling Point: 198-199° Beilstein Reference: 637028 MDL No.: MFCD00009162
Formel: C₈H₁₄O₄
MW: 174.2 g/mol
Siedepunkt: 198…199 °C
Dichte: 1.02
Flash-Pt: 85 °C (185 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00009162
CAS-Nummer: 609-08-5
EINECS: 210-175-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge