Gold(III)hydroxid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
398462-1G 398462-5G
SIAL398462-1GEA 220 EUR InStock
SIAL398462-1G SIAL398462-5G
Gold(III)hydroxid, Sigma-Aldrich®
Gold trihydroxide
Formel: H₃AuO₃
MDL Number: MFCD00046173
CAS-Nummer: 1303-52-2
EINECS: 215-120-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge