2-Ethylhexylsalicylat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W514500-10KG-K W514500-1KG-K
SIALW514500-10KG-KEA 644 EUR InStock
SIALW514500-10KG-K SIALW514500-1KG-K
2-Ethylhexylsalicylat, Sigma-Aldrich®
2-Ethylhexylsalicylat
Formel: C₁₅H₂₂O₃
MDL Number: MFCD00053300
CAS-Nummer: 118-60-5
EINECS: 204-263-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge