2-Chlor-4-phenylpyrimidin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
HC-6171-1G HC-6171-5G
COBBHC-6171-1GEA 153 EUR InStock
COBBHC-6171-1G COBBHC-6171-5G
2-Chlor-4-phenylpyrimidin
2-Chloro-4-phenylpyrimidine
Formel: C₁₀H₇ClN₂
MDL Number: MFCD00234600
CAS-Nummer: 13036-50-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge