Cadmiumacetat 5%, reinst
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
03120.6020 03120.2000 03120.3000 03120.4000
KRAF03120.6020EA 398 EUR InStock
KRAF03120.6020 KRAF03120.2000 KRAF03120.3000 KRAF03120.4000
Cadmiumacetat 5%, reinst
Cadmiumacetat
Formel: (H₃CCOO)₂Cd
MDL Number: MFCD00012449
CAS-Nummer: 543-90-8
EINECS: 208-853-2
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge