5-Methoxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
MQ100
113115-25G 113115-5G
SIAL113115-25GEA 249 EUR InStock
SIAL113115-25G SIAL113115-5G
5-Methoxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
5-Methoxy-1-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MW: 176.22 g/mol
MDL Number: MFCD00001692
CAS-Nummer: 33892-75-0
EINECS: 251-723-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge