6-Methoxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
M25589-100G M25589-25G
SIALM25589-100GEA 85.9 EUR InStock
SIALM25589-100G SIALM25589-25G
6-Methoxy-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
6-Methoxy-1-tetralon
Formel: C₁₁H₁₂O₂
MDL Number: MFCD00001695
CAS-Nummer: 1078-19-9
EINECS: 214-078-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge