6-Fluor-2-tetralon
Lieferant: CHEMPUR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10-0007.1 10-0007.5
CHMP10-0007.1EA 0 EUR InStock
CHMP10-0007.1 CHMP10-0007.5
6-Fluor-2-tetralon
6-Fluor-2-tetralon
Formel: C₁₀H₉FO
MW: 164.18 g/mol
MDL Number: MFCD02684435
CAS-Nummer: 29419-14-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge