7-Fluor-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
722251-1G 722251-5G
SIAL722251-1GEA 43.2 EUR InStock
SIAL722251-1G SIAL722251-5G
7-Fluor-1-tetralon, Sigma-Aldrich®
7-Fluor-1-tetralon
Formel: C₁₀H₉FO
MDL Number: MFCD07375433
CAS-Nummer: 2840-44-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge