(2E,4E)-2,4-Decadienal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W313505-100G-K W313505-1KG-K W313505-5KG-K
SIALW313505-100G-KEA 331 EUR InStock
SIALW313505-100G-K SIALW313505-1KG-K SIALW313505-5KG-K
(2E,4E)-2,4-Decadienal, Sigma-Aldrich®
trans,trans-2,4-Decadienal
Formel: C₁₀H₁₆O
MW: 152.24 g/mol
MDL Number: MFCD00007007
CAS-Nummer: 25152-84-5
EINECS: 246-668-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge