N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
011620-1KG 011620-25G
FLUO011620-1KGEA 0 EUR InStock
FLUO011620-1KG FLUO011620-25G
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid
N-(Benzyloxycarbonyloxy)succinimid
Formel: C₁₂H₁₁NO₅
MDL Number: MFCD00005513
CAS-Nummer: 13139-17-8
EINECS: 236-075-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge