1,4-Dithian-2,5-diol
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
022124-100G 022124-1KG
FLUO022124-100GEA 84.9 EUR InStock
FLUO022124-100G FLUO022124-1KG
1,4-Dithian-2,5-diol
1,4-Dithian-2,5-diol
Formel: C₄H₈O₂S₂
MDL Number: MFCD00006659
CAS-Nummer: 40018-26-6
EINECS: 254-751-6
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge