Cacodylsäure (Dimethylarsinsäure), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
C0125-100G C0125-250G C0125-25G C0125-5G
SIALC0125-100GEA 680 EUR InStock
SIALC0125-100G SIALC0125-250G SIALC0125-25G SIALC0125-5G
Cacodylsäure (Dimethylarsinsäure), Sigma-Aldrich®
Cacodylsäure (Dimethylarsinsäure)
Formel: (CH₃)₂As(O)OH
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002095
CAS-Nummer: 75-60-5
EINECS: 200-883-4
UN: 1572
ADR: 6.1,II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge