Triethylentetramin Gemisch aus Isomeren, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
132098-100G 132098-18KG 132098-1KG 132098-500G 132098-2KG
SIAL132098-100GEA 22.4 EUR InStock
SIAL132098-100G SIAL132098-18KG SIAL132098-1KG SIAL132098-500G SIAL132098-2KG
Triethylentetramin Gemisch aus Isomeren, Sigma-Aldrich®
Triethylentetramin
Formel: C₆H₁₈N₄
MW: 146.24 g/mol
MDL Number: MFCD00008169
CAS-Nummer: 112-24-3
EINECS: 203-950-6
UN: 2259
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge