Diethylazodicarboxylat 40% ∼2.2 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
11627-250ML-F 11627-50ML-F
SIAL11627-250ML-FEA 554 EUR InStock
SIAL11627-250ML-F SIAL11627-50ML-F
Diethylazodicarboxylat 40% ∼2.2 mol/l in Toluol, Sigma-Aldrich®
Diethylazodicarboxylat
Formel: C₆H₁₀N₂O₄
MDL Number: MFCD00009103
CAS-Nummer: 1972-28-7
EINECS: 217-821-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge