Nitrilotriessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat 99+%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
147840250 147845000 147840025
ACRO147840250EA 28.3 EUR InStock
ACRO147840250 ACRO147845000 ACRO147840025
Nitrilotriessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat 99+%
Nitrilotriessigsäure Trinatriumsalz Monohydrat
Formel: C₆H₆NNa₃O₆·1H₂O
MW: 275.1 g/mol
Melting Pt: >320 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00150789
CAS-Nummer: 18662-53-8
EINECS: 225-768-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Titration with HClO4 ≥99.0 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge