Nitrilotriessigsäure Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
N0128-100G N0128-50G
SIALN0128-100GEA 143 EUR InStock
SIALN0128-100G SIALN0128-50G
Nitrilotriessigsäure Dinatriumsalz, Sigma-Aldrich®
Nitrilotriessigsäure Dinatriumsalz
Formel: C₆H₇NNa₂O₆
MDL Number: MFCD00064230
CAS-Nummer: 15467-20-6
EINECS: 239-484-5
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge