Natriumhippurat 96%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A11723.18 A11723.30
A11723.18EA 58.3 EUR InStock
A11723.18 A11723.30
Natriumhippurat 96%
Natriumhippurat
Purity: 96% CAS No.: 532-94-5 Molecular Formula: C6H5CONHCH2CO2Na Formula Weight: 201.16 MDL No.: MFCD00002693
Formel: C₉H₈NNaO₃
MW: 201.16 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00002693
CAS-Nummer: 532-94-5
EINECS: 208-548-4
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge