2-Hydroxyhippursäure 95%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
158620025 158620100
ACRO158620025EA 79.3 EUR InStock
ACRO158620025 ACRO158620100
2-Hydroxyhippursäure 95%
2-Hydroxyhippursäure
Formel: C₉H₉NO₄
Melting Pt: 164…169 °C
Storage Temperature: Kühlschrank
MDL Number: MFCD00002695
CAS-Nummer: 487-54-7
EINECS: 207-661-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to cream Powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 163 to 168 °C
HPLC ≥94 %
Calcium (Ca) ≤0.02 %
Iron (Fe) ≤0.005 %
Magnesium (Mg) ≤0.02 %
Potassium (K) ≤0.02 %
Heavy metals (as Pb) ≤0.002 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge