1-Methyl-1-phenylhydrazin ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
B22440.06 B22440.14 B22440.22
B22440.06EA 101 EUR InStock
B22440.06 B22440.14 B22440.22
1-Methyl-1-phenylhydrazin ≥97%
1-Methyl-1-phenylhydrazine
Purity: 97% CAS No.: 618-40-6 Molecular Formula: C7H10N2 Formula Weight: 122.17 Flash Point: 92°(198°F) Refractive Index: 1.5830 Boiling Point: 54-55°/0.3mm MDL No.: MFCD00007627
Formel: C₇H₁₀N₂
MW: 122.17 g/mol
Siedepunkt: 54…55 °C (0.3 mmHg)
Dichte: 1.038
Flash-Pt: 92 °C (198 °F)
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007627
CAS-Nummer: 618-40-6
EINECS: 210-547-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge