Chlordimethyl(pentafluorphenyl)silan (Flophemesylchlorid)
Lieferant: CHEMPUR SILANE
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
SILS08950.1 SILS08950.5
SILNSILS08950.1EA 0 EUR InStock
SILNSILS08950.1 SILNSILS08950.5
Chlordimethyl(pentafluorphenyl)silan (Flophemesylchlorid)
Chlordimethyl(pentafluorphenyl)silan (Flophemesylchlorid)
Formel: C₈H₆ClF₅Si
MW: 260.67 g/mol
MDL Number: MFCD00000500
CAS-Nummer: 20082-71-7
EINECS: 243-506-9
UN: 2987
ADR: 8 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge