Hafniumdiborid ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 2% Zr)
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
43664.30 43664.09 43664.18
43664.30EA 1181 EUR InStock
43664.30 43664.09 43664.18
Hafniumdiborid ≥99,5% (Metall-Basis ausgeschlossen Zr) (max. 2% Zr)
Hafnium diboride
Purity: 99.5% CAS No.: 12007-23-7 Molecular Formula: B2Hf Formula Weight: 200.11 Physical Form: -325 Mesh Powder Density: 10.5 Melting Point: 3250° MDL No.: MFCD00016125
Formel: B₂Hf
Melting Pt: 3250 °C
Dichte: 10,5
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00016125
CAS-Nummer: 12007-23-7
EINECS: 234-500-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge