2-Chlor-6-hydrazinopyridin
Lieferant: BIONET RESEARCH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
3B-055.500 3B-055.1 3B-055.5 3B-055.10
BIOT3B-055.500EA 0 EUR InStock
BIOT3B-055.500 BIOT3B-055.1 BIOT3B-055.5 BIOT3B-055.10
2-Chlor-6-hydrazinopyridin
2-Chlor-6-hydrazinopyridin
Formel: C₅H₆ClN₃
MDL Number: MFCD00214724
CAS-Nummer: 5193-03-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge