2-Chlor-6-hydrazinopyridin
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
PY-7312-25G PY-7312-5G
COBBPY-7312-25GEA 93.4 EUR InStock
COBBPY-7312-25G COBBPY-7312-5G
2-Chlor-6-hydrazinopyridin
2-Chlor-6-hydrazinopyridin
Formel: C₅H₆ClN₃
MW: 143.58 g/mol
MDL Number: MFCD00214724
CAS-Nummer: 5193-03-3
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge