(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
300977-5G 300977-25G
SIAL300977-5GEA 53.3 EUR InStock
SIAL300977-5G SIAL300977-25G
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon, Sigma-Aldrich®
(R)-(+)-4-Benzyl-2-oxazolidinon
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
MW: 177.2 g/mol
MDL Number: MFCD00010846
CAS-Nummer: 102029-44-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge