Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A18139.22 A18139.14 A18139.36
A18139.22EA 211 EUR InStock
A18139.22 A18139.14 A18139.36
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat ≥98%
Cacodylsäure Natriumsalz Trihydrat
Purity: 98+% CAS No.: 6131-99-3 Molecular Formula: C2H6AsNaO2.3H2O Formula Weight: 214.03 (159.98anhy) Beilstein Reference: 3702348 Merck Reference: 14,8595 MDL No.: MFCD00149079
An integral component of terminal deoxynucleotidyl transferase buffer; also useful in electron microscopy as a bactericide buffer
Formel: (CH₃)₂As(O)ONa·3H₂O
MW: 213.94 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00149079
CAS-Nummer: 6131-99-3
EINECS: 204-708-2
UN: 1688
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge