4-tert-Butylcalix[4]aren 99%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
290220250 290220050
ACRO290220250EA 201 EUR InStock
ACRO290220250 ACRO290220050
4-tert-Butylcalix[4]aren 99%
4-tert-Butylcalix[4]aren
Formel: C₄₄H₅₆O₄
Melting Pt: >300 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00066280
CAS-Nummer: 60705-62-6
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance White to light beige Crystalline powder or crystals or flakes
Infrared spectrum Conforms
HPLC ≥98.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge