Pipette controller, economy, Pipette Pump™ III, SP Bel-Art
Lieferant: Bel-Art Products, a Part of SP
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
F379020002 F379020010 F379020025
BELAF379020002EA 95.7 EUR InStock
BELAF379020002 BELAF379020010 BELAF379020025
Pipette controller, economy, Pipette Pump™ III, SP Bel-Art
Pipetten Pipettierhelfer
These lightweight pipetting devices made of PP are designed for quick and accurate one-handed operation. Available in three colour-coded pipette volumes.
  • Allows arm to remain in a more natural, lowered position, unlike other pipettors that require arm and elbow elevation for many pipetting actions
  • Optimally located thumb wheel enables a relaxed grip and ease of rotation for precision aspirating or dispensing down to single drops; can be used to blow out the pipette
  • Self-stabilising collar inside the silicone chuck holds either glass or plastic pipettes
More Product Information
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
ZUBEHÖR
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..