3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
BB-9054-5G BB-9054-1G
COBBBB-9054-5GEA 1140 EUR InStock
COBBBB-9054-5G COBBBB-9054-1G
3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäure
3,4-Difluor-5-methoxyphenylboronsäure
Formel: C₇H₇BF₂O₃
MW: 187.940 g/mol
MDL Number: MFCD09907960
CAS-Nummer: 925910-42-5
Order Now
PRODUKT
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge