3,3'-Iminobis(propylamin), Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
I1006-100G-A I1006-500G-A
SIALI1006-100G-AEA 47.1 EUR InStock
SIALI1006-100G-A SIALI1006-500G-A
3,3'-Iminobis(propylamin), Sigma-Aldrich®
3,3'-Iminobis(propylamin)
Formel: C₆H₁₇N₃
MDL Number: MFCD00008214
CAS-Nummer: 56-18-8
EINECS: 200-261-2
UN: 2269
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge