2,6-Difluornicotinsäure
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-8124-5G OT-8124-1G
COBBOT-8124-5GEA 63.4 EUR InStock
COBBOT-8124-5G COBBOT-8124-1G
2,6-Difluornicotinsäure
2,6-Difluornicotinsäure
Formel: C₆H₃F₂NO₂
MDL Number: MFCD08064047
CAS-Nummer: 171178-50-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge