2,5-Dibrom-3-hexylthiophen, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
456373-5G 456373-25G
SIAL456373-5GEA 97.9 EUR InStock
SIAL456373-5G SIAL456373-25G
2,5-Dibrom-3-hexylthiophen, Sigma-Aldrich®
2,5-Dibromo-3-hexylthiophene
Formel: C₁₀H₁₄Br₂S
MDL Number: MFCD00274313
CAS-Nummer: 116971-11-0
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge