Methallyltributylzinn ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L20186.03 L20186.06
L20186.03EA 74.7 EUR InStock
L20186.03 L20186.06
Methallyltributylzinn ≥98%
Methallyltributylzinn
Purity: 98% CAS No.: 67883-62-9 Molecular Formula: C16H34Sn Formula Weight: 345.16 Refractive Index: 1.4875
Formel: C₁₆H₃₄Sn
MW: 345.16 g/mol
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD03425867
CAS-Nummer: 67883-62-9
UN: 2788
ADR: 6.1 II
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..