4-Chlor-2-fluorphenylacetonitril
Lieferant: FLUOROCHEM
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
009421-1G 009421-5G 009421-25G
FLUO009421-1GEA 0 EUR InStock
FLUO009421-1G FLUO009421-5G FLUO009421-25G
4-Chlor-2-fluorphenylacetonitril
4-Chlor-2-fluorphenylacetonitril
Formel: C₈H₅ClFN
MW: 169.59 g/mol
MDL Number: MFCD01312758
CAS-Nummer: 75279-53-7
UN: 3439
ADR: 6.1 III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge