Benzylcarbamat 98%
Lieferant: ACROS ORGANICS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
105890250 105891000
ACRO105890250EA 32.9 EUR InStock
ACRO105890250 ACRO105891000
Benzylcarbamat 98%
Benzylcarbamat
Formel: C₈H₉NO₂
Melting Pt: 86…89 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007965
CAS-Nummer: 621-84-1
EINECS: 210-710-4
Order Now
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Off-white to light beige Powder or flakes
Infrared spectrum Conforms
Melting point 86 to 89 °C
GC ≥97.5 %
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge