Benzylcarbamat ≥99%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A11569.14 A11569.22 A11569.30
A11569.14EA 33.1 EUR InStock
A11569.14 A11569.22 A11569.30
Benzylcarbamat ≥99%
Benzylcarbamat
Purity: 99% CAS No.: 621-84-1 Molecular Formula: H2NCO2CH2C6H5 Formula Weight: 151.17 Melting Point: 85-89° Beilstein Reference: 1865635
Formel: C₈H₉NO₂
Melting Pt: 85…89 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00007965
CAS-Nummer: 621-84-1
EINECS: 210-710-4
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge