Benzylcarbamat
Lieferant: COMBI-BLOCKS
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
OT-1205-100G OT-1205-25G
COBBOT-1205-100GEA 127 EUR InStock
COBBOT-1205-100G COBBOT-1205-25G
Benzylcarbamat
Benzylcarbamat
Formel: C₈H₉NO₂
MDL Number: MFCD00007965
CAS-Nummer: 621-84-1
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge