Glycylglycine (Gly-Gly)
Lieferant: BIOMOL RESEARCH LABORATORIES
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
05008-1 05008-2
BMOL05008-1EA 0 EUR InStock
BMOL05008-1 BMOL05008-2
Glycylglycine (Gly-Gly)
Proteine und Peptide
  • EINECS: 209-127-8
  • GHS symbol and signal word: GHS07 and warning
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge