Benzylisovalerat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W215201-10KG-K W215201-1KG-K W215201-5KG-K
SIALW215201-10KG-KEA 881 EUR InStock
SIALW215201-10KG-K SIALW215201-1KG-K SIALW215201-5KG-K
Benzylisovalerat, Sigma-Aldrich®
Benzylisovalerat
Formel: C₁₂H₁₆O₂
MDL Number: MFCD00048348
CAS-Nummer: 103-38-8
EINECS: 203-106-7
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge