4-Ethylphenylacetonitril ≥97%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L10855.03 L10855.06
L10855.03EA 44.8 EUR InStock
L10855.03 L10855.06
4-Ethylphenylacetonitril ≥97%
4-Ethylphenylacetonitril
Purity: 97% CAS No.: 51632-28-1 Molecular Formula: C10H11N Formula Weight: 145.21 Refractive Index: 1.5164 Boiling Point: 110°/1mm UN No.: 3276 MDL No.: MFCD00040893
Formel: C₁₀H₁₁N
Siedepunkt: 110 °C (1 mmHg)
Dichte: 0,970
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00040893
CAS-Nummer: 51632-28-1
UN: 3276
ADR: 6.1,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge