6-Bromisochinolin
Lieferant: CAYMAN
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
10007080-1 10007080-500
CAYM10007080-1EA 77 EUR InStock
CAYM10007080-1 CAYM10007080-500
6-Bromisochinolin
6-Bromoisoquinoline
Formel: C₉H₆BrN
MDL Number: MFCD04973299
CAS-Nummer: 34784-05-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge