Butylphosphonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
A17983.06 A17983.14
A17983.06EA 138 EUR InStock
A17983.06 A17983.14
Butylphosphonsäure ≥98%
Butylphosphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 3321-64-0 Molecular Formula: C4H11O3P Formula Weight: 138.10 Odour: Odourless Melting Point: 105-107° Beilstein Reference: 1749026 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00012295
Formel: C₄H₁₁O₃P
Melting Pt: 105…107 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00012295
CAS-Nummer: 3321-64-0
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge