Decylphosphonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
L12019.03 L12019.06
L12019.03EA 49.3 EUR InStock
L12019.03 L12019.06
Decylphosphonsäure ≥98%
Decylphosphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 6874-60-8 Molecular Formula: CH3(CH2)9PO3H2 Formula Weight: 222.27 Melting Point: 100-101° Beilstein Reference: 1771572 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00015830
Formel: C₁₀H₂₃O₃P
Melting Pt: 100…101 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015830
CAS-Nummer: 6874-60-8
EINECS: 229-975-2
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge