Dodecylphosphonsäure 95%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Gefahr
H26259.03 H26259.09
H26259.03EA 40.8 EUR InStock
H26259.03 H26259.09
Dodecylphosphonsäure 95%
Dodecylphosphonic acid
Purity: 95% CAS No.: 5137-70-2 Molecular Formula: CH3(CH2)11P(O)(OH)2 Formula Weight: 250.31 Melting Point: 92-96° UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00015832
Formel: C₁₂H₂₇O₃P
Melting Pt: 92…96 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00015832
CAS-Nummer: 5137-70-2
EINECS: 225-897-8
UN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge