Hexylphosphonsäure
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
Achtung
44121.04 44121.09
44121.04EA 111 EUR InStock
44121.04 44121.09
Hexylphosphonsäure
Hexylphosphonic acid
CAS No.: 4721-24-8 Molecular Formula: C6H13P(O)(OH)2 Formula Weight: 166.16 Physical Form: Powder Appearance: White to off-white Melting Point: 108-110° MDL No.: MFCD00013961
Formel: C₆H₁₅O₃P
Melting Pt: 108…110 °C
Storage Temperature: Raumtemperatur
MDL Number: MFCD00013961
CAS-Nummer: 4721-24-8
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge