Tetradecylphosphonsäure ≥98%
Lieferant: ALFA AESAR
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
A17511.03 A17511.06 A17511.14
A17511.03EA 80.6 EUR InStock
A17511.03 A17511.06 A17511.14
Tetradecylphosphonsäure ≥98%
Tetradecylphosphonic acid
Purity: 98% CAS No.: 4671-75-4 Molecular Formula: CH3(CH2)13P(O)(OH)2 Formula Weight: 278.37 MDL No.: MFCD00015834
Formel: C₁₄H₃₁O₃P
MDL Number: MFCD00015834
CAS-Nummer: 4671-75-4
Order Now
PRODUKT
WEITERE INFORMATIONEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge