Palladium-Standardlösung, 1000 mg/L Pd in 1 M Salpetersäure (aus Pd(NO3)2) Standard für die AAS
Lieferant: KRAFT BERND
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
21561.0000 21561.2000
KRAF21561.0000EA 110 EUR InStock
KRAF21561.0000 KRAF21561.2000
Palladium-Standardlösung, 1000 mg/L Pd in 1 M Salpetersäure (aus Pd(NO3)2) Standard für die AAS
Standards Kationischer Standards Palladium-Standards
Zertifizierungen: Rückführbar auf NIST
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge