Nickel(II)carbonat basisch Hydrat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: SIGMAALDRICH
BEWERTUNGEN (0)
Gesamtbewertung: 0
Bewertung: 0.0 von 5
Sortieren nach:
72248-1KG 72248-250G
SIAL72248-1KGEA 139 EUR InStock
SIAL72248-1KG SIAL72248-250G
Nickel(II)carbonat basisch Hydrat, Sigma-Aldrich®
Nickel(II)carbonat basisch Hydrat
Formel: ~NiCO₃ · 2Ni(OH)₂ · 4H₂O
MW: 304.11 g/mol (anhy)
MDL Number: MFCD00016262
CAS-Nummer: 12607-70-4
EINECS: 235-715-9
Order Now
PRODUKT
TECHNISCHE DATEN
Bewertung verfassen
BEWERTUNGEN (0)
Enter Certificate Details
Enter the Lot number:
Choose from recent batch/lot numbers:
Oder
Review & Compare Alternatives
We found alternative products that can save you up to  per item-unit.  To compare product details, select up to 3 alternatives below and click Compare Selected. To add items to your basket, enter a quantity and click Add to Basket.
Original Product:
Beschreibung Artikelnummer Availability Einheit Ihr Preis Price Per Menge
Diese Webseite verwendet Cookies, eigene oder von Drittanbieter, zur Sammlung statistischer Informationen, um Inhalte und Anzeigen für Sie zu personalisieren. Wenn Sie diese Seite weiterhin verwenden, akzeptieren Sie die Cookie-Nutzung.
Weitere Informationen finden Sie in unseren Datenschutzbestimmungen..